Respiración y medición de DBO
La demanda biológica de oxígeno (DBO) es un parámetro importante de calidad en la gestión de aguas. VWR ofrece productos para los distintos métodos disponibles.
Incubadoras de DBO
Todos los métodos de DBO requieren que las muestras se guarden a 20 °C (68 °F) durante 5 días. VWR ofrece una amplia gama de incubadoras con control de la temperatura.
DBO de la respiración: autocomprobaciones de DBO
Una reducción del oxígeno provoca una diferencia de presión definida y esta se mide mediante un sensor de presión. Son prácticas y fáciles de realizar.
Dilución de DBO
Medición de DBO según EN 1899...
Método fotométrico DBO
El test de DBO es un test en cubeta para fotómetros de Merck...