Hisopos
Los hisopos se usan para limpiar superficies en áreas de fabricación que son críticas y de difícil acceso. También tienen una función valiosa, especialmente en la industria farmacéutica, en la validación de procesos de limpieza.
Se dispone de una amplia variedad de hisopos:
  • Tamaños diferentes
  • Material (mango / cabeza del hisopo)
  • Funcionalidad (absorbencia, emisión de iones y partículas)
  • También en versión ESD
  • Todos los hisopos son esterilizables en autoclave
Kit de validación de limpieza TOC
Los kits de validación de limpieza TOC (carbono orgánico total) se han diseñado para simplificar el muestreo para la validación en la industria farmacéutica. El kit también se puede usar con Sievers, Tekmar Dohrman y Anatel A 2000 para medir el TOC. El kit contiene componentes para el muestreo de 12 o 72 áreas diferentes en el área de producción, y proporciona un transporte eficaz de las muestras desde producción al laboratorio con la mínima posibilidad de contaminación.
Los viales están fabricados, analizados y certificados a <10 ppb de TOC por Eagle Picher y muestran valores bajos de blanco de TOC. Los certificados de análisis garantizan la trazabilidad de los lotes de producción. El kit también incluye etiquetas para poder identificar correctamente las muestras en el lugar de muestreo.
Características de los hisopos:
  • Material: poliéster tejido
  • Baja generación de partículas
  • El mango desmontable permite poner la cabeza del hisopo dentro del vial con una mínima manipulación y contaminación.
  • Buena capacidad de absorción
  • Excelente resistencia química
  • Esterilizable en autoclave para garantizar el muestreo en condiciones estériles
  • Se pueden pedir hisopos adicionales para el kit TOC (TX 714K)
  • También disponible con mango largo (TX 761K)
Hisopos para salas limpias
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...