Accesorios especiales para salas limpias
Además de la eliminación de contaminantes y partículas con toallitas, otras tareas de limpieza requieren accesorios especiales.
Ejemplos de estos accesorios son los protectores de sobremesa (con superficie estable con bajo nivel de pelusas, una capa intermedia muy absorbente y una capa inferior impermeable). Su construcción en tres capas permite una producción citotóxica segura y un ahorro en la eliminación. La barrera para líquidos integrada es resistente a productos químicos fuertes. El reverso de polietileno antideslizante mantiene la alfombrilla en su sitio. La alfombrilla se asiente plana y permanece plana incluso después del secado.
El paño manopla simplifica la limpieza segura de áreas difíciles de limpiar como carritos, estanterías o tubos en salas limpias y entornos controlados. Para incrementar la absorbencia, los paños manopla están disponibles con el interior de espuma. 
Special accessories
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...