Tubos de silicona
Ofrecemos una amplia variedad de componentes de silicona tratados con platino, que no solo están orientados a las necesidades de los sectores farmacéutico, de dispositivos médicos y biotecnológico, sino que también pueden modificarse para adaptarse a los requisitos del cliente.
Estos productos se fabrican y envasan en salas limpias de clase 8 siguiendo las normas de calidad y certificación más exigentes, como DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 y DIN EN ISO 14971 (2013), así como las directrices GMP y de la FDA.
Como complemento a los tubos estándar de silicona, también ofrecemos:
- Tubos de silicona para bombas peristálticas
- Tubos reforzados con tejido, para aplicaciones especialmente exigentes como el transporte de líquidos a alta presión.
- Tubos codificados por colores para ayudar a distinguir entre mangueras en sistemas complejos
- Tubos PharmaFokus®, fabricados con elastómero de silicona tratado con platino para la producción farmacéutica
- Juntas de silicona, utilizadas para sellar las superficies de los componentes de dispositivos médicos que se acoplan entre sí, o para permitir las conexiones entre tubos.
- Tapones de silicona de calidad farmacéutica, para su uso como juntas y tapones herméticos en tubos de ensayo, viales y matraces de vidrio
Silicone Tubing
Wide variety of platinum cured tubing products manufactured to the highest quality and certification standards.